Learn More
Ácido 5-norborneno-2-carboxílico, 98 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15299876 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15299876 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15299876 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453300250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Norbornene-2-Carboxylic Acid
CAS 120-74-1
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1290g/mL
Punto de ebullición 136.0°C to 138.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (total of isomers) (GC)
Olor Stench
Fórmula molecular C8H10O2
Índice de refracción 1.4930 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
Cantidad 25 g
Número UN 3265
Gravedad específica 1.129
Sinónimo 5-norbornene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, norbornenecarboxylic acid, exo-5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic acid, exo, 5-norbornene-2-carboxylic acid 8ci, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1-5-heptene-2-carboxylic acid, norborn-5-ene-2-carboxylic acid
Clave InChI FYGUSUBEMUKACF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC(C1C=C2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido biciclo[2.2.1]hept-2-eno-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 138.16
PubChem CID 78949
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.16
Porcentaje de pureza 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido bicíclico[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxílico
Forma física Líquido o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1