Learn More
5-norborneno-2-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Norbornene-2-carboxaldehyde |
| CAS | 5453-80-5 |
| Fórmula molecular | C8H10O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde, 2,5-Endomethylene-1,2,5,6-tetrahydrobenzaldehyde, 2-Formylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Norbornene-5-carboxaldehyde, 5-Formyl-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl-5-carboxaldehyde, NSC 18897 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,5-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m0/s1 |
| SMILES | O=CC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2 |
| Nombre IUPAC | (1S,4S)-biciclo[2.2.1]hept-2-eno-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 122.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0732 |