Learn More
5-Norborneno-2-carboxaldehído, 95%, mezcla de endo y exo
Código de producto. 10341514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10341514 5 g Frasco de vidrio 5 g
10523121 25 g Frasco de vidrio 25 g
10685002 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10341514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149100050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5453-80-5 | C8H10O | 122,17 g / mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5453-80-5
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00167568
Clave InChI AJIBZRIAUXVGQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-norbornene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-norbornene, 5-formylbicyclohept-2-ene, 5-norbornene-2-carbaldehyde, 5-norbornane-2-carboxaldehyde, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carbaldehyde
PubChem CID 95117
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]hept-2-eno-5-carbaldehído
SMILES C1C2CC(C1C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Nombre de nota 90-95%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0180g/mL
Punto de ebullición 67°C to 70°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 50.6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4870 to 1.492
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.018
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Norbornene-2-carboxaldehyde, mixture of endo and exo
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
RU– Solo para uso en investigación