Learn More
5-Norbornen-2-ol, mezcla de endo y exo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463548 1 g 1 g
15473548 5 g 5 g
15483548 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56994.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13080-90-5 | C7H10O | 110.156 g/mol
It is applied in High Performance Liquid Chromatography. (HPLC) and Nuclear Magnetic Resonance (NMR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la cromatografía de líquidos de alto rendimiento. (HPLC) y resonancia magnética nuclear (RMN).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua
Notas
Almacenar en 2-8 °C. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13080-90-5
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.156
Número MDL MFCD00167566
Clave InChI MKOSBHNWXFSHSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-norbornene-2-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, 5-norbornen-2-ol, 5-norbornen-2-ol, exo, exo-2-norbornenol, bicyclo 2.2.1 hept-2-en-5-ol, bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-ol, exo, 5-norbornen-2-ol exo
PubChem CID 96066
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]hept-2-en-5-ol
SMILES C1C2CC(C1C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Norbornen-2-ol
Nombre de nota mixture of endo and exo
Punto de fusión 104°C to 106°C
Temperatura de inflamación 51°C (124°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.15
Porcentaje de pureza 99%