Learn More
5-Nonilresorcinol, TRC
Código de producto. 30476446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30476446 100 mg
1 options
Código de producto. 30476446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN650550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 46834-36-0
Fórmula molecular C15 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 236.35
Sinónimo 5-Nonyl-1,3-benzenediol
Nombre IUPAC 5-nonilbenceno-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nonylresorcinol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-14(16)12-15(17)11-13/h10-12,16-17H,2-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1776