Learn More
5-Nonanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479050 100 g 100 g
11489050 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13722.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 502-56-7 | C9H18O | 142.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-56-7
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00009484
Clave InChI WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nonanone, dibutyl ketone, butyl ketone, 5-oxononane, di-n-butyl ketone, unii-v8b2y1bz3s, hsdb 921, v8b2y1bz3s, n-c4h9 2co, dibutylketon
PubChem CID 10405
Nombre IUPAC nonan-5-ona
SMILES CCCCC(=O)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nonanone
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.824
Punto de ebullición 186°C to 187°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.419
Cantidad 100 g
Beilstein 1743583
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 98%