Learn More
5-Nonanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10457000 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10551601 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10457000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159760250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 502-56-7 | C9H18O | 142.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-56-7
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00009484
Clave InChI WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nonanone, dibutyl ketone, butyl ketone, 5-oxononane, di-n-butyl ketone, unii-v8b2y1bz3s, hsdb 921, v8b2y1bz3s, n-c4h9 2co, dibutylketon
PubChem CID 10405
Nombre IUPAC nonan-5-ona
SMILES CCCCC(=O)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nonanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 186.0°C to 187.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4180 to 1.4200
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, I, 365
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol;, very soluble in diethyl ether, chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido