Learn More
5-Nonanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15408849 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15408849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05812.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-nonanol se utiliza como producto intermedio en la investigación química. Se usa como sustancia natural y sustancia extractiva.
Solubilidad
Soluble en agua (0,46 mg/ml a 15 °C) y cloroformo.
Notas
Incompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nonanol
CAS 623-93-8
Punto de fusión 5°C
Densidad 0.826
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Fórmula molecular C9H20O
Índice de refracción 1.429
Número MDL MFCD00021944
Cantidad 25 g
Beilstein 1733552
Sinónimo 5-nonanol, dibutylcarbinol, dibutyl carbinol, 5-nonyl alcohol, nonanol-5, acmc-1bc2t, di-n-butyl carbinol, 5-nonanol 25g, 5-nonanol gc, 5-nonanol, puriss gc
Información de solubilidad Soluble in water (0.46mg/ml at 15°C),and chloroform.
Clave InChI FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(CCCC)O
Nombre IUPAC nonan-5-ol
Peso molecular (g/mol) 144.258
PubChem CID 12202
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 98%