Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 5-Nonanol |
| Punto de fusión | 5.0°C |
| Densidad | 0.8200g/mL |
| Punto de ebullición | 194.0°C to 196.0°C |
| Temperatura de inflamación | 77°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)3CH(OH)(CH2)2CH3 |
| Índice de refracción | 1.429 |
| Cantidad | 25 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 5-Nonanol, 97%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?