Learn More
5-Paracetamol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15215998 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15215998 5 mL 5 ml
15225998 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15215998 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390000050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 623-93-8
Fórmula molecular C9H20O
Peso molecular (g/mol) 144.26
Clave InChI FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nonanol, dibutylcarbinol, dibutyl carbinol, 5-nonyl alcohol, nonanol-5, acmc-1bc2t, di-n-butyl carbinol, 5-nonanol 25g, 5-nonanol gc, 5-nonanol, puriss gc
PubChem CID 12202
Nombre IUPAC nonan-5-ol
SMILES CCCCC(CCCC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nonanol
Punto de fusión 5.0°C
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 194.0°C to 196.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(OH)(CH2)2CH3
Índice de refracción 1.429
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Nonanol, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.