Learn More
5-nitrouracilo, TRC
Código de producto. 30476297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476297 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30476297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN59600025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrouracil
CAS 611-08-5
Fórmula molecular C4 H3 N3 O4
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)1-5-4(9)6-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 157.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0124