Learn More
5-Nitrouracilo, + 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10519433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10519433 5 g 5 g
10502441 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10519433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226580050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 611-08-5
Fórmula molecular C4H3N3O4
Peso molecular (g/mol) 157.09
Número MDL MFCD00006021
Clave InChI TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 5-nitro, 5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-nitro, 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-hydroxy-5-nitropyrimidin-2 1h-one, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione-5-nitro, 5-nitrouracil 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine
PubChem CID 69135
ChEBI CHEBI:60763
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrouracil
Nombre de nota p.a.
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 24, 320
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-pirimidina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.08
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Nitrouracil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación