Learn More
5-Nitrouracilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449673 25 g 25 g
11459673 100 g 100 g
11469673 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449673 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12448.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 611-08-5 | C4H3N3O4 | 157.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-08-5
Fórmula molecular C4H3N3O4
Peso molecular (g/mol) 157.09
Número MDL MFCD00006021
Clave InChI TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 5-nitro, 5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-nitro, 5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-hydroxy-5-nitropyrimidin-2 1h-one, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione-5-nitro, 5-nitrouracil 2,4-dihydroxy-5-nitropyrimidine
PubChem CID 69135
ChEBI CHEBI:60763
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrouracil
Punto de fusión ∼300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 10410
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.09
Porcentaje de pureza ≥98%