Learn More
Ácido 5-nitrotiofeno-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10653213 1 g 1 g
10009441 250 mg 250 miligramos
10182744 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10653213 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DFP00046DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 40357-96-8
Fórmula molecular C5H3NO4S
Peso molecular (g/mol) 173.142
Número MDL MFCD00052582
Clave InChI VNJUNWUOAKEIKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrothiophene-3-carboxylic acid, 2-nitrothiophene-4-carboxylic acid, 5-nitro-thiophene-3-carboxylic acid, 5-nitro-3-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, maybridge1_003249, acmc-1ascr, 2-nitro-4-carboxythiophene, ksc238c5f, 2-nitro-4-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2777267
SMILES C1=C(SC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrothiophene-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.15
Porcentaje de pureza 97%