Learn More
Ácido 5-nitrotiofeno-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472199 100 g 100 g
15452199 5 g 5 g
15462199 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64821.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6317-37-9 | C5H3NO4S | 173.142 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6317-37-9
Fórmula molecular C5H3NO4S
Peso molecular (g/mol) 173.142
Número MDL MFCD00159552
Clave InChI UNEPVPOHGXLUIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrothiophene-2-carboxylic acid, 5-nitro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro-2-thenoic acid, 5-nitrothiophene-2-carboxylicacid, 5-nitro-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, 2-carboxy-5-nitrothiophene, pubchem5568, acmc-1b47f, 5-nitrothiophene-2-carboxylic
PubChem CID 80591
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 154°C to 159°C
Color Amarillo
Cantidad 100 g
Beilstein 139665
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido