Learn More
5-nitrotiofeno-2-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde |
| CAS | 4521-33-9 |
| Fórmula molecular | C5H3NO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Formyl-5-nitrothiophene, 2-Nitrothiophene-5-carboxaldehyde, 5-Nitro-2-formylthiophene, 5-Nitro-2-thienaldehyde, 5-Nitro-2- thienylaldehyde, 5-Nitro-2-thienylcarboxaldehyde, 5-Nitro-2-thiophenealdehyde, 5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Nitrothiophene-2-carbaldehyde, NSC 168226, NTA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)s1 |
| Nombre IUPAC | 5-nitrotiofeno-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 157.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.9834 |