Learn More
5-nitrotiofeno-2-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30475033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475033 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30475033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN56551010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
CAS 4521-33-9
Fórmula molecular C5H3NO3S
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Formyl-5-nitrothiophene, 2-Nitrothiophene-5-carboxaldehyde, 5-Nitro-2-formylthiophene, 5-Nitro-2-thienaldehyde, 5-Nitro-2- thienylaldehyde, 5-Nitro-2-thienylcarboxaldehyde, 5-Nitro-2-thiophenealdehyde, 5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Nitrothiophene-2-carbaldehyde, NSC 168226, NTA
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)s1
Nombre IUPAC 5-nitrotiofeno-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 157.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.9834