Learn More
5-Nitrotiofeno-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371297 5 g 5 g
11381297 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01493.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4521-33-9 | C5H3NO3S | 157.143 g/mol
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde is used as a chemical for protoemics research as well as the synthesis of 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl) quinazolin-4-(1H)-ones1 and various novel oxime ether derivatives which are anti-protozoan agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-nitrotiofeno-2-carboxaldehído se utiliza como un químico en la investigación protoémica, así como en la síntesis de 2,3-dihidro-2-(5-nitro-2-tienil) quinazolina-4-(1H)-onas1 y varios derivados nuevos del éter de oxima que son agentes antiprotozoarios.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4521-33-9
Fórmula molecular C5H3NO3S
Peso molecular (g/mol) 157.143
Número MDL MFCD00005433
Clave InChI CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-nitro-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrothiophene-2-aldehyde, thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, pubchem15668, 5-nitrothiophen aldehyde, 5-nitro-2-formyl-thiophene
PubChem CID 78281
Nombre IUPAC 5-nitrotiofeno-2-carbaldehído
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 72°C to 76°C
Cantidad 5 g
Beilstein 120540
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.15
Porcentaje de pureza 98%