Learn More
5-Nitrotiofeno-2-carbonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317526 5 g 5 g
11307526 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11058.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16689-02-4 | C5H2N2O2S | 154.143 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16689-02-4
Fórmula molecular C5H2N2O2S
Peso molecular (g/mol) 154.143
Número MDL MFCD00052401
Clave InChI FLYONFCGDKAMIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-thiophenecarbonitrile, 5-cyano-2-nitrothiophene, 2-cyano-5-nitrothiophene, 5-nitrothiophene-2-carbonitirile, 5-nitro-thiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-nitro, zlchem 478, maybridge1_005980, 5-nitro-2-cyanothiophene, acmc-209dv8
PubChem CID 519294
Nombre IUPAC 5-nitrotiofeno-2-carbonitrilo
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
Punto de fusión 43°C to 45°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 123934
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.15
Porcentaje de pureza ≥98%