Learn More
5-nitrosopirimidina-2,4,6-triamina (nitrosotriaminopirimidina), Mikromol™
Código de producto. 30051757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051757 25 mg 25 miligramos
30050989 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051757 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0269.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-nitrosopirimidina-2,4,6-triamina (nitrosotriaminopirimidina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrosotriaminopyrimidine
CAS 1006-23-1
Nombres de analitos o componentes Nitrosotriaminopyrimidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H6 N6 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
Nombre IUPAC 5-nitrosopirimidina-2,4,6-triamina
Peso molecular (g/mol) 154.13
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,0603 g/mol