Learn More
5-nitrosopirimidina-2,4,6-triamina (nitrosotriaminopirimidina), Mikromol™
Descripción
5-nitrosopirimidina-2,4,6-triamina (nitrosotriaminopirimidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrosotriaminopyrimidine |
| CAS | 1006-23-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Nitrosotriaminopyrimidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H6 N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 5-nitrosopirimidina-2,4,6-triamina |
| Mostrar más |