Learn More
5-Nitroso-quinolina-8-ol, TRC
Código de producto. 30136497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136497 100 mg 100 miligramos
30134503 50 mg 50 miligramos
30004012 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN546580100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3565-26-2
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.16
Sinónimo 5-Nitroso-8-quinolinol, 5-Nitroso-8-hydroxyquinoline, 5-Nitrosooxine, Hydron III, NSC 3852, 8-Hydroxy-5-nitrosoquinoline
Nombre IUPAC 5-nitrosoquinolina-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=CC=C2N=O)O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitroso-quinolin-8-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6N2O2/c12-8-4-3-7(11-13)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0429