Learn More
5-Nitroso-2,4,6-triaminopirimidina, TRC
Código de producto. 30479422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30479422 50 g
30464552 1 g
30472308 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN54697550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006-23-1
Fórmula molecular C4 H6 N6 O
Peso molecular (g/mol) 154.13
Sinónimo 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Triamterene Imp. A (EP), Nitrosotriaminopyrimidine
Nombre IUPAC 5-nitrosopirimidina-2,4,6-triamina
SMILES Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrosotriaminopyrimidine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0603