Learn More
Ácido 5-nitrosalicílico, TRC
Código de producto. 30481507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481507 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30481507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52091010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
CAS 96-97-9
Fórmula molecular C7 H5 N O5
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. N (EP), 5-Nitrosalicylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 183.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0168