Learn More
Éster metílico del ácido 5-nitrosalicílico, TRC
Código de producto. 30465968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465968 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30465968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52091510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 17302-46-4
Fórmula molecular C8H7NO5
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-nitrobenzoate, Methyl 5-Nitro-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Nitrosalicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)6-4-5(9(12)13)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-nitrobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 197.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0324