Learn More
Éster metílico del ácido 5-nitrosalicílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 17302-46-4 |
| Fórmula molecular | C8H7NO5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-5-nitrobenzoate, Methyl 5-Nitro-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-Nitrosalicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)6-4-5(9(12)13)2-3-7(6)10/h2-4,10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-5-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 197.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0324 |