Learn More
Ácido 5-nitrosalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10237320 5 g Frasco de vidrio 5 g
10309070 25 g Frasco de plástico 25 g
10703151 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10237320 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 300480050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-97-9
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.12
Número MDL MFCD00007338
Clave InChI PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Nitrosalicylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228°C to 231°C
Color Beige amarillento a marrón anaranjado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H3(OH)COOH
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 116
Índice Merck 15, 6718
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/1475mL in water. Other solubilities: more soluble in hot water,very soluble in ethanol,ether,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Nitrosalicylic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitrosalicylic acid