Learn More
5-nitrosalicilaldehído, TRC
Código de producto. 30483815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483815 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30483815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5209505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrosalicylaldehyde
CAS 97-51-8
Fórmula molecular C7H5NO4
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 881, NSC 97387, 2-Formyl-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 5-Nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Nitrosalicylaladhyde, 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(cc1C=O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-nitrobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 167.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219