Learn More
5-nitropiridina-3,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitropyridine-3,4-diamine |
| CAS | 4318-68-7 |
| Fórmula molecular | C5H6N4O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N4O2/c6-3-1-8-2-4(5(3)7)9(10)11/h1-2H,6H2,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1cncc(c1N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-nitropiridina-3,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 154.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0491 |