Learn More
Ácido 5-nitropiridina-2-carboxílico, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481739 1 g 1 g
15491739 5 g 5 g
15401749 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64499.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30651-24-2 | C6H4N2O4 | 168.11 g/mol
It plays an important role in synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Desempeña un papel importante como intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30651-24-2
Fórmula molecular C6H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 168.11
Número MDL MFCD04114182
Clave InChI QKYRCTVBMNXTBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitropicolinic acid, 5-nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-nitro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-nitro, picolinic acid, 5-nitro, 3-nitro-6-pyridine carboxylic acid, 2-carboxy-5-nitropyridine, 5-nitropyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 520488
Nombre IUPAC ácido 5-nitropiridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 208°C to 212°C
Cantidad 1 g
Beilstein 139209
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido