Learn More
Ácido 5-nitroisoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479203 100 g 100 g
11489203 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479203 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11696.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 618-88-2 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
5-Nitroisophthalic acid is used as an intermediate of medicine compound and as a disperser in dyes. It is used as an intermediate in organic synthesis,agrochemical,pharmaceutical and dyestuffs etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-nitroisoftálico se utiliza como intermedio de compuestos medicinales y como dispensador en los tintes. Se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, así como en la industria agroquímica, la farmacéutica y la de los colorantes, entre otras.
Solubilidad
Soluble en agua. 1,5 g/l a 20 °C.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-88-2
Fórmula molecular C8H5NO6
Peso molecular (g/mol) 211.129
Número MDL MFCD00007254
Clave InChI NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroisophthalic acid, 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro, 5-nitroisophthalicacid, 5-nitro-m-phthalic acid, unii-g7rz7lc76u, isophthalic acid, 5-nitro, 1-nitrobenzene-3,5-dicarboxylic acid, g7rz7lc76u
PubChem CID 12069
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitroisophthalic acid
Punto de fusión 260°C to 264°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1976587
Información de solubilidad Soluble in water.1.5g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.13
Porcentaje de pureza 98%