Learn More
Ácido 5-nitroisoftálico, Mikromol™
Descripción
Ácido 5-nitroisoftálico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitro-isophthalic acid |
| CAS | 618-88-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Nitro-isophthalic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H5 N O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid, Glycopyrronium Bromide Imp. O (EP), Glycopyrrolate USP Related Compound A, Glycopyrrolate USP RC A, Glycopyrrolate Related Compound A, Glycopyrronium Bromide Impurity O, Glycopyrronium Impurity O |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-nitrobenceno-1,3-dicarboxílico |
| Mostrar más |