Learn More
Sal de clorhidrato de 5-nitroisoindolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitroisoindoline Hydrochloride Salt |
| CAS | 400727-69-7 |
| Fórmula molecular | C8H9ClN2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-5-nitro-1H-isoindole Hydrochloride Salt, 5-Nitro-2,3-dihydro-1H-isoindole Hydrochloride Salt, 1H-Isoindole','2,3-dihydro-5-nitro-','monohydrochloride (9CI), 1H-Isoindole 2,3-dihydro-5-nitro-','hydrochloride (1:1), 5-Nitroisoindoline hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O2.ClH/c11-10(12)8-2-1-6-4-9-5-7(6)3-8;/h1-3,9H,4-5H2;1H |
| SMILES | C1=C2CNCC2=CC(=C1)[N+](=O)[O-].Cl |
| Nombre IUPAC | Sal de clorhidrato de 5-nitroisoindolina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.04 |