Learn More
5-Nitroisatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461507 5 g 5 g
11471507 25 g 25 g
11481507 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24962.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-09-6 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-09-6
Fórmula molecular C8H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 192.13
Número MDL MFCD00005720
Clave InChI UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione
PubChem CID 4669250
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitroisatin
Punto de fusión ∼252°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 180223
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 98%