Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitroindolina, 97 %
Código de producto. 11497096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497096 5 g 5 g
11407106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497096 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B25417.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 32692-19-6
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.164
Número MDL MFCD00005709
Clave InChI WJQWYAJTPPYORB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroindoline, 1h-indole, 2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 5-nitro, 2,3-dihydro-5-nitro-1h-indole, ccris 3306, 5-nitro-2,3-dihydro-indole, 5-nitroindolin, 5-nitro indoline, pubchem7442, acmc-1aera
PubChem CID 36219
Nombre IUPAC 5-nitro-2,3-dihidro-1H-indol
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitroindoline
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%