Learn More
5-Nitroindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10439630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10439630 25 g Frasco de vidrio 25 g
10275270 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10439630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6146-52-7 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6146-52-7
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD00005673
Clave InChI OZFPSOBLQZPIAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroindole, 1h-indole, 5-nitro, indole, 5-nitro, unii-o2bhx6edbn, 5-nitro indole, ccris 3255, o2bhx6edbn, pubchem1711, acmc-209msr
PubChem CID 22523
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitroindole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140.0°C to 142.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Nitroindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.