Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitroindole-3-carboxaldehyde, 95%
Código de producto. 15480189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480189 250 mg 250 miligramos
15460189 1 g 1 g
15470189 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480189 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H63474.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6625-96-3
Fórmula molecular C9H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 190.158
Número MDL MFCD01313781
Clave InChI PHKYMSLVWLYDKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroindole-3-carbaldehyde, 5-nitroindole-3-carboxaldehyde, 5-nitro-1h-indole-3-carboxaldehyde, pubchem9126, 5-nitro-3-formylindol, 5-nitro-3-formyl-indole, 5-nitro-3-indolealdehyde, 5-nitroindole-3-aldehyde, 5-nitro-3-indolecarbaldehyde, 5-nitro-1h-indole-3-carb aldehyde
PubChem CID 246039
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=CN2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitroindole-3-carboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Beilstein 1530696
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Solid