Learn More
Hidrato de 5-nitrohexahidropirimidina-2,4,6-triona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10055402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10055402 10 g 10 g
11366885 25 g 25 g
11926713 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10055402 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00108EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175278-58-7
Fórmula molecular C4H5N3O6
Peso molecular (g/mol) 191.10
Número MDL MFCD00160499
Clave InChI YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione xhydrate, 5-nitrohexahydropyrimidine-2,4,6-trione hydrate, 5-nitro-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate, 5-nitropyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione hydrate, 5-nitrobarbituric acid hydrate, c4nh33o5.h2o, 5-nitro-hexahydro-pyrimidine-2,4,6-trione, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione,5-nitro-, hydrate 1:1
PubChem CID 2781274
SMILES O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrohexahydropyrimidine-2, 4, 6-trione hydrate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 5-nitro-1,3-diazinano-2,4,6-triona hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1
Porcentaje de pureza 97%