Learn More
Hidrazona de 5-nitrofurfural, Mikromol™
Código de producto. 30049804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049804 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049804 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0444.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hidrazona de 5-nitrofurfural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Nitrofurfural Hydrazone
CAS 24186-59-2
Nombres de analitos o componentes 5-Nitrofurfural Hydrazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H5 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Nitrofurfural Hydrazone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3O3/c6-7-3-4-1-2-5(11-4)8(9)10/h1-3H,6H2
SMILES NN=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (5-nitrofuran-2-il)metilidenohidrazina
Peso molecular (g/mol) 155.11
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0331 g/mol