Learn More
Diacetato de (5-nitrofuran-2-il)metileno, Mikromol™
Código de producto. 30463233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463233 4 x 25 mg 100 miligramos
30052691 25 mg 25 miligramos
30052684 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463233 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0943.0200254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diacetato de (5-nitrofuran-2-il)metileno, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
CAS 92-55-7
Nombres de analitos o componentes (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C9 H9 N O7
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nifuroxazide Imp. C (EP), Nitrofural Imp. B (EP), Nitrofurfural Diacetate, (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nifuroxazide Impurity C, Nitrofural Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC [acetiloxi-(5-nitrofuran-2-il)metil] acetato
Peso molecular (g/mol) 243.17
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243,0379 g/mol