Learn More
Diacetato de (5-nitrofuran-2-il)metileno, Mikromol™
Descripción
Diacetato de (5-nitrofuran-2-il)metileno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| CAS | 92-55-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate |
| Condiciones de envío | +4°C |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Nifuroxazide Imp. C (EP), Nitrofural Imp. B (EP), Nitrofurfural Diacetate, (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nifuroxazide Impurity C, Nitrofural Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [acetiloxi-(5-nitrofuran-2-il)metil] acetato |
| Mostrar más |