Learn More
Diacetato de 5-nitrofuraldehído, TRC
Código de producto. 30136519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136519 500 mg 500 miligramos
30137612 1 g 1 g
30011640 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN495900500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-55-7
Fórmula molecular C9 H9 N O7
Peso molecular (g/mol) 243.17
Sinónimo (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nitrofural Imp. B (EP), Nifuroxazide Imp. C (EP)
Nombre IUPAC [acetiloxi-(5-nitrofuran-2-il)metil] acetato
SMILES CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0379