Learn More
5-Nitrobenzotiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456437 1 g 1 g
15466437 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33594.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2942-07-6 | Molecular Formula: C12H18ClNO2 | Molecular Weight: 243.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2942-07-6
Número MDL MFCD00085891
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrobenzothiazole
Punto de fusión 157°C to 162°C
Fórmula molecular C12H18ClNO2
Cantidad 1 g
Sinónimo benzoylcholine chloride, 2-hydroxyethyl trimethylammonium chloride benzoate, choline, chloride, benzoate, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, 2-benzoyloxyethyltrimethylammonium chloride, 2-benzoyloxy ethyl trimethylazanium chloride, 2-benzyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, 2-benzyloxy-n,n,n-trimethylethanaminimum chloride, ammonium, 2-hydroxyethyl trimethyl-, chloride, benzoate, 2-trimethylamino ethyl benzoate, chloride
Clave InChI QVFHQENRNSAHEK-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1.[Cl-]
Nombre IUPAC 2-hidroxietil(trimetil)azanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 243.73
PubChem CID 76298
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.18
Porcentaje de pureza 96%