Learn More
5-Nitrobenzimidazol, TRC
Código de producto. 30470185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470185 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30470185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4947951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrobenzimidazole
CAS 94-52-0
Fórmula molecular C7H5N3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H-Benzimidazole','5-nitro- (9CI), Benzimidazole','5(or 6)-nitro- (6CI,7CI), Benzimidazole','5-nitro- (8CI), 5(6)-Nitrobenzimidazole, 5-Nitro-1H-benzimidazole, 5-Nitrobenzimidazole, 6-Nitro-1H-benzimidazole, 6-Nitrobenzimidazole, NSC 3068, NSC 58858
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2nc[nH]c2c1
Nombre IUPAC 6-nitro-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 163.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0382