Learn More
5-Nitrobencimidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448793 50 g 50 g
11458793 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448793 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10524.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 94-52-0 | C7H5N3O2 | 163.14 g/mol
5-Nitrobenzimidazole is used as sensitive reagents determinating of bismuth, cadmium, copper,and rubber antioxidant. It also used as photographic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-nitrobencimidazol se utiliza como reactivos sensibles para determinar el bismuto, cadmio, cobre y antioxidantes de caucho. También se utiliza como material fotográfico.
Solubilidad
Poco soluble en agua. (0,5 g/ml a 25 °C). Soluble en metanol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-52-0
Fórmula molecular C7H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 163.14
Número MDL MFCD00005604
Clave InChI XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrobenzimidazole, 6-nitrobenzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole, 5-nitro-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-nitro, 1h-benzimidazole, 6-nitro, 6-nitro-benzimidazole, 5 6-nitrobenzimidazole, benzimidazole, 5-nitro, benzimidazole, 6-nitro
PubChem CID 7195
Nombre IUPAC 6-nitro-1H-benzimidazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Nitrobenzimidazole
Punto de fusión 207°C to 211°C
Cantidad 50 g
Beilstein 7926
Información de solubilidad Sparingly soluble in water. (0.5g/L at 25°C). Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza ≥98%