Learn More
5-Nitrobenceno-1,3-Ácido Dicarboxílico, TRC
Código de producto. 17991915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17991915 50 g 50 g
17984755 10 g 10 g
17940445 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49479050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-88-2
Fórmula molecular C8 H5 N O6
Peso molecular (g/mol) 211.13
Sinónimo 5-Nitroisophtalic Acid, Glycopyrrolate Related Compound A (USP), 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid, 5-Nitro-isophthalic acid
Nombre IUPAC Ácido 5-nitrobenceno-1,3-dicarboxílico
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-isophthalic acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0117