Learn More
5-nitroantranilonitrilo, TRC
Código de producto. 30473484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473484 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30473484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4919331G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitroanthranilonitrile
CAS 17420-30-3
Fórmula molecular C7H5N3O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c8-4-5-3-6(10(11)12)1-2-7(5)9/h1-3H,9H2
SMILES Nc1ccc(cc1C#N)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-amino-5-nitrobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 163.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0382