Learn More
Ácido 5-nitroantranílico, TRC
Código de producto. 30472274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472274 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30472274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4919102.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
CAS 616-79-5
Fórmula molecular C7 H6 N2 O4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-Amino-5-nitrobenzoic Acid, 5-Nitroanthranilic Acid, NSC 16208, NSC 63867
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-aminoácido-5-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 182.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0328