Learn More
5-nitroantranilamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitroanthranilamide |
| CAS | 16313-65-8 |
| Fórmula molecular | C7H7N3O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-5-nitrobenzamide, 2-Carbamoyl-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitro-benzamide, NSC 142033 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3O3/c8-6-2-1-4(10(12)13)3-5(6)7(9)11/h1-3H,8H2,(H2,9,11) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-nitrobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0487 |