Learn More
5-nitroacenafteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitroacenaphthene |
| CAS | 602-87-9 |
| Fórmula molecular | C12 H9 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Acenaphthylene','1,2-dihydro-5-nitro-, Acenaphthene','5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydro-5-nitroacenaphthylene, 5-Nitroacenaphthene, NSC 1312, NSC 22421 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc2CCc3cccc1c23 |
| Nombre IUPAC | 5-nitro-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 199.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0633 |